Documentos Principais
568929
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
2,4-Toluene diisothiocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NCS)2
Número CAS:
Peso molecular:
206.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-57 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
chave InChI
NNMVCFPMIBOZCL-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)