Documentos Principais
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(O(CH2)7CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
334.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4840 (lit.)
p.e.
332-333 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
chave InChI
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)