Documentos
568392
Sigma-Aldrich
4,8-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
198.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
156-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
chave InChI
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3