Documentos Principais
568295
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-furoic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
267.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
205-209 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
MYPDSPQSFHXXTF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)