Documentos Principais
567833
Sigma-Aldrich
1-Isocyanato-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5640 (lit.)
p.e.
264-265 °C (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
chave InChI
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)