Key Documents
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
231.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5190 (lit.)
pb
264-265 °C (lit.)
pf
110-115 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
chave InChI
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)