Documentos Principais
567787
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H3(Cl)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
245.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
43-47 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Oc2ccccc2)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-13(12(8-10)15-9-16)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
chave InChI
SCGXZJTXFUNGAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)