Documentos Principais
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
242.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
259-264 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
chave InChI
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)