Documentos Principais
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
89-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
chave InChI
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)