567051
Tetrakis(acetato)bis(cyclopentadienyl)divanadium(III)
About This Item
forma
solid
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
pf
200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(=O)O[V]OC(C)=O.CC(=O)O[V]OC(C)=O
InChI
1S/2C5H5.4C2H4O2.2V/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2(3)4;;/h2*1-5H;4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
GTNGKNSAYHMPTD-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3