Key Documents
567000
Sigma-Aldrich
Bis(benzoato)bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV)
About This Item
Fórmula linear:
(C5H5)2V(OOCC6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
423.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
272 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[V]23456789%10(OC(=O)c1ccccc1)C%11C2=C3C4=C5%11)c%12ccccc%12.C6%13C7=C8C9=C%10%13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)