Documentos
566993
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) iodide
About This Item
Fórmula linear:
(C5H5)2VI
Número CAS:
Peso molecular:
308.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]I.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2