Key Documents
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
Sinônimo(s):
Vanadocene bromide
About This Item
Fórmula linear:
(C5H5)2VBr
Número CAS:
Peso molecular:
261.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)