Documentos Principais
566829
Sigma-Aldrich
1-Phenylbutanone-tosylhydrazone
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
316.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
122-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
chave InChI
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)