Documentos
566632
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride-alt-3,6-diaminoacridine hemisulfate)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
solid
pf
>400 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmax
266 nm
fluorescência
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
Características e benefícios
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3