Documentos Principais
566438
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3BrCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
264.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5020 (lit.)
p.e.
265-266 °C (lit.)
densidade
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
chave InChI
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)