Documentos Principais
566403
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3F2C(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
157.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
CGOIBYYWOVRGGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)