Documentos Principais
566276
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
Sinônimo(s):
Strontium dibromide
About This Item
Fórmula linear:
SrBr2
Número CAS:
Peso molecular:
247.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.995%
forma
beads
tamanho de partícula
-10 mesh
cadeia de caracteres SMILES
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Características e benefícios
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called