Documentos
566195
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C9H7)2Hf(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
438.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: hafnium
pf
107-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
chave InChI
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3