Documentos Principais
566136
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(pentafluorophenyl)tin
Sinônimo(s):
Bis(pentafluorophenyl)dimethylstannane, Bis(pentafluorophenyl)dimethyltin, Dimethylbis(pentafluorophenyl)stannane
About This Item
Fórmula linear:
(C6F5)2Sn(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
482.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
índice de refração
n20/D 1.4910 (lit.)
p.e.
259-260 °C (lit.)
densidade
1.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Mild reagent for the selective metathesis of B-Cl to B-C6F5 with little or no competing alkyl exchange.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)