Documentos Principais
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6HBr3OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
358.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
chave InChI
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)