Documentos Principais
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulário
solid
composição
PSS, 15 wt. %
temperatura de transição
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
solubilidade
THF: soluble
toluene: soluble
Características e benefícios
PSS polymer
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)