Documentos
564079
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
212.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
91-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3