Documentos Principais
564052
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
102-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
chave InChI
JJBMFQWJHYCKRY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)