Documentos Principais
564036
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-4-methyloxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
206-211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Ruthenium-catalyzed arylation reactions
  • Synthesis of amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles as microtubule inhibitors and potential antitumors
  • Rhodium catalyzed cyanation
  • Petasis reaction
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)