Documentos Principais
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrN4
Número CAS:
Peso molecular:
199.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
254 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
chave InChI
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)