Documentos Principais
563811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylmagnesium chloride solution
0.2 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.2 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)