Documentos
563757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
209.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
pb
65 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3