Documentos
563625
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
chave InChI
ZCPVDHZKGQQHDS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3