Documentos Principais
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
Número CAS:
Peso molecular:
263.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
115-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
chave InChI
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)