Documentos
563234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(Cl)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
27-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
chave InChI
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3