Documentos Principais
563153
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H2Br2OCF3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
334.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
70-74 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc1Br
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)