Documentos Principais
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-phenoxyaniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
219.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
41-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
chave InChI
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)