Documentos
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
Sinônimo(s):
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
242.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4760 (lit.)
pb
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
chave InChI
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup