Documentos Principais
56187
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl (R)-3-hydroxy-3-phenylpropionate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Beilstein:
3200514
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.510
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
chave InChI
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Chiral building block; e.g. ester-amidation and reduction to an amine[1]; Electrophilic α-amination to an α-hydrazino ester[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)