Documentos Principais
561355
Sigma-Aldrich
3-(Acetylamino)-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
246.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
chave InChI
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)