Documentos Principais
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
45.5-49.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)