Documentos
560952
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)phenol acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11FN2O · CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
314.31
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
138-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
chave InChI
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3