Documentos Principais
560898
Sigma-Aldrich
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O3S
Número CAS:
Peso molecular:
246.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)