Documentos
560340
Sigma-Aldrich
PSS-Methacryl substituted. Cage mixture, n=8, 10, 12
Sinônimo(s):
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa(propylmethacryl)pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Methacryl-POSS® Cage Mixture, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl substituted, n=8,10,12 mixture
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.4820 (lit.)
solubilidade
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
Informações legais
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves