Documentos Principais
560316
Sigma-Aldrich
PSS-[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]-Heptaisobutyl substituted
Sinônimo(s):
1-[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, EpoxyCyclohexylIsobutyl-POSS®, POSS®-Epoxycyclohexyl-isobutyl substituted
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.027,00
R$ 1.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.027,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H76O13Si8
Número CAS:
Peso molecular:
941.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
solubilidade
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]5(CCC3CCC4OC4C3)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]7(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O5)O[Si](CC(C)C)(O6)O7
InChI
1S/C36H76O13Si8/c1-27(2)20-51-38-50(18-17-34-15-16-35-36(19-34)37-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
chave InChI
QTQGKCPAEXMQMZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)