Documentos Principais
559695
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
304.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
185-189 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
chave InChI
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)