Documentos Principais
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
126-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
chave InChI
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)