Key Documents
559504
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C8NF4O2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
233.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
chave InChI
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)