Documentos Principais
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionic acid, mixture of diastereomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
212.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D >1.4180 (lit.)
p.e.
253-254 °C (lit.)
densidade
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
chave InChI
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)