Documentos
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
260.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.4875 (lit.)
pb
237-238 °C (lit.)
densidade
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves