Documentos Principais
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Fórmula linear:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
solid
composição
chromophore monomer, 20-25 mol %
temperatura de transição
Tg 47 °C (DSC)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
Aplicação
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)