Documentos Principais
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5NOS
Número CAS:
Peso molecular:
115.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5150 (lit.)
p.e.
150-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
chave InChI
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)