Documentos
558400
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)NHCNHNHCNHNH2 · xHCl
Peso molecular:
229.64 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
209-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClFN5.ClH/c9-5-3-4(1-2-6(5)10)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
chave InChI
DLLQSZUCBVOQDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Gabriela Cabral et al.
Developmental cell, 50(3), 355-366 (2019-07-16)
Centrosomes, the predominant sites of microtubule nucleation and anchorage, coordinate spindle assembly and cell division in animal cells. At the onset of mitosis, centrioles accumulate microtubule-organizing pericentriolar material (PCM) in a process termed centrosome maturation. To what extent centrosome maturation