Documentos
558206
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
207.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
chave InChI
PKARAEQMGHJHMY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3